N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: BOC-N-methyl-D-alanine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid, Boc-N-Me-D-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-D-alanine
OR960889-25G
APOSOR960889-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR960889-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-D-alanine
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063137
Numéro CAS: 19914-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité