Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 720 EUR InStock
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109386
Numéro CAS: 68751-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité