N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR960948-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR960948-25G APOSOR960948-5G APOSOR960948-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 97%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Formule: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065614
Numéro CAS: 135673-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité