Boc-n-Me-abz-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 2-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
OR960977-1G OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR960977-1G APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237567
Numéro CAS: 141871-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité