(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-p-Bz-D-Phe-OH, H-D-Bpa-OH
OR960998-1G OR960998-5G
APOSOR960998-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR960998-1G APOSOR960998-5G
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238101
Numéro CAS: 201466-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité