N-Me-Val-OMe·HCl 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961005-1G OR961005-250MG
APOSOR961005-1GEA 123 EUR InStock
APOSOR961005-1G APOSOR961005-250MG
N-Me-Val-OMe·HCl 95%
N-Me-Val-OMe·HCl
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238325
Numéro CAS: 3339-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité