Phenylacetylglutamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, Phenylac-Gln-OH
OR961244-10G OR961244-5G
APOSOR961244-10GEA 102 EUR InStock
APOSOR961244-10G APOSOR961244-5G
Phenylacetylglutamine 96%
Phenylacetylglutamine
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₄
MW: 264,281 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01725188
Numéro CAS: 28047-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité