1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
OR961865-25G
APOSOR961865-25GEA 278 EUR InStock
APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001545
Numéro CAS: 636-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité