1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR961982-5G
APOSOR961982-5GEA 154 EUR InStock
APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159683
Numéro CAS: 3034-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité