N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
OR962090-100G OR962090-25G OR962090-500G
APOSOR962090-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR962090-100G APOSOR962090-25G APOSOR962090-500G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Formule: C₈H₉NO₅
MW: 199,16 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02684388
Numéro CAS: 135544-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité