6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739053
Numéro CAS: 39811-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité