4-Azido-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 219 EUR InStock
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₄O₂
MW: 206,205 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00238100
Numéro CAS: 33173-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité