C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962280-1G OR962280-5G
APOSOR962280-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR962280-1G APOSOR962280-5G
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06490519
Numéro CAS: 46182-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité