H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 454 EUR InStock
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237697
Numéro CAS: 53956-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité