2-Acétyl-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 330 EUR InStock
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acétyl-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467663
Numéro CAS: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité