2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962439-25G OR962439-100G OR962439-500G
APOSOR962439-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR962439-25G APOSOR962439-100G APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Point de fusion: 237 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01464022
Numéro CAS: 42288-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité