3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962446-10G OR962446-1G OR962446-5G
APOSOR962446-10GEA 757 EUR InStock
APOSOR962446-10G APOSOR962446-1G APOSOR962446-5G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020515
Numéro CAS: 20811-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité