N,N-Diéthyl-4-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diéthyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diéthyl-4-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 77.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043606
Numéro CAS: 2216-15-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité