3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045943
Numéro CAS: 49855-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité