Acide propane-1-sulfonique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Propane-1-sulphonic acid
OR962510-1G
APOSOR962510-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR962510-1G
Acide propane-1-sulfonique 95%
Acide propane-1-sulfonique
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041889
Numéro CAS: 5284-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité