4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870633
Numéro CAS: 874-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité