N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962583-1G OR962583-500MG
APOSOR962583-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR962583-1G APOSOR962583-500MG
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178987
Numéro CAS: 161948-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité