(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 387 EUR InStock
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368364
Numéro CAS: 23357-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité