3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368519
Numéro CAS: 25699-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité