N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methoxy-N-methylpropanamide
OR962763-1G OR962763-25G OR962763-5G
APOSOR962763-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR962763-1G APOSOR962763-25G APOSOR962763-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833541
Numéro CAS: 104863-65-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité