N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
OR962965-1G OR962965-5G
APOSOR962965-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR962965-1G APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275767
Numéro CAS: 405513-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité