Ac-D-phenylglycinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963082-1G OR963082-5G
APOSOR963082-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR963082-1G APOSOR963082-5G
Ac-D-phenylglycinol 95%
Ac-D-phenylglycinol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038782
Numéro CAS: 78761-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité