N-Methylpyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR963110-10GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR963110-10G APOSOR963110-25G
N-Methylpyridin-3-amine 98%
N-Methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01418130
Numéro CAS: 18364-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité