N-Formyl-L-valine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: For-Val-OH
OR963260-1G OR963260-25G OR963260-5G
APOSOR963260-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR963260-1G APOSOR963260-25G APOSOR963260-5G
N-Formyl-L-valine 95%
N-Formyl-L-valine
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021029
Numéro CAS: 4289-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité