4-(3-Thienyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Formule: C₁₀H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740168
Numéro CAS: 834884-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité