4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963404-1G OR963404-25G OR963404-5G
APOSOR963404-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR963404-1G APOSOR963404-25G APOSOR963404-5G
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₃H₄IN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22422021
Numéro CAS: 81542-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité