4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,2319 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191367
Numéro CAS: 4854-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité