z-Tyr-OMe
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Z-Tyr-OMe, N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Formule: C₁₈H₁₉NO₅
MW: 329,352 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038784
Numéro CAS: 13512-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité