Naphtalène-2,3-dicarbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 2,3-Dicyanonaphthalene
OR963527-1G OR963527-5G
APOSOR963527-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR963527-1G APOSOR963527-5G
Naphtalène-2,3-dicarbonitrile 98%
Naphtalène-2,3-dicarbonitrile
Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,1894 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059063
Numéro CAS: 22856-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité