2,3-Diméthoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)amine
OR963549-5G
APOSOR963549-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR963549-5G
2,3-Diméthoxyaniline 95%
2,3-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00180769
Numéro CAS: 6299-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité