Boc-L-alaninal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-L-alaninal, Boc-L-Ala-aldehyde, Boc-L-alaninal, Boc-Ala-aldehyde, (S)-(1-Oxopropan-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, (S)-tert-Butyl (1-Oxopropan-2-yl)carbamate
OR963550-5G
APOSOR963550-5GEA 159 EUR InStock
APOSOR963550-5G
Boc-L-alaninal 95%
Boc-L-alaninal
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00143786
Numéro CAS: 79069-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité