Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 192…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092750
Numéro CAS: 2471-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité