2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00545947
Numéro CAS: 289913-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité