2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6h)-one
OR963736-1G OR963736-250MG
APOSOR963736-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR963736-1G APOSOR963736-250MG
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN₃O
MW: 199,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526329
Numéro CAS: 21599-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité