tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
OR963784-100G OR963784-25G OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA 451 EUR InStock
APOSOR963784-100G APOSOR963784-25G APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,660 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080936
Numéro CAS: 136088-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité