2-Hydroxyacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ω-Hydroxyacétophénoneα-Hydroxyacétophénone
APOSOR963976-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR963976-25G APOSOR963976-100G
2-Hydroxyacétophénone 95%
2-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C/12mmHg
Point de fusion: 83…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041829
Numéro CAS: 582-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité