2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963995-5G
APOSOR963995-5GEA 213 EUR InStock
APOSOR963995-5G
2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde 95%
2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683052
Numéro CAS: 136507-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité