2-Méthylquinoxaline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964038-100G OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR964038-100G APOSOR964038-25G
2-Méthylquinoxaline 98%
2-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006727
Numéro CAS: 7251-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité