(R)-(-)-Glycolate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D(-)-Glycolate de méthyle
APOSOR964083-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR964083-100G APOSOR964083-25G
(R)-(-)-Glycolate de méthyle 98%
(R)-(-)-Methyl mandelate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064247
Numéro CAS: 20698-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité