Thiopicolinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR964116-25GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR964116-25G APOSOR964116-100G
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087576
Numéro CAS: 5346-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité