D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Pro-OEt hydrochloride, (R)-Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR964185-25G OR964185-5G
APOSOR964185-25GEA 441 EUR InStock
APOSOR964185-25G APOSOR964185-5G
D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
D-Proline ethyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191003
Numéro CAS: 131477-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité