N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Z-D-Thr-OH, N-Cbz-D-threonine, (2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR964218-100G OR964218-25G
APOSOR964218-100GEA 452 EUR InStock
APOSOR964218-100G APOSOR964218-25G
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Formule: C₁₂H₁₅NO₅
MW: 253,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037808
Numéro CAS: 80384-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité