Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR964229-25G
APOSOR964229-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR964229-25G
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique 97%
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014027
Numéro CAS: 10516-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité