3,3-Diméthylbutyraldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Diméthylbutyraldéhyde 97%
3,3-Diméthylbutyraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042807
Numéro CAS: 2987-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité