3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964406-5G
APOSOR964406-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Formule: C10H11NO
MW: 161,2004 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158549
Numéro CAS: 19155-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité